Learn More
Squalène, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3758094 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Code produit. 10226790
Marque: Thermo Scientific Acros 207471000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le squalène, numéro CAS 111-02-4, est un précurseur biosynthétique de tous les stéroïdes et de l’ergostérol et est utilisé comme adjuvant immunologique dans les vaccins.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le squalène est un précurseur des stéroïdes et des ergostérols
• Il peut être utilisé dans la préparation des lipides, des stéroïdes et des vitamines liposolubles
Applications
• Le squalène est utilisé comme adjuvant immunologique dans les vaccins
• Il joue un rôle vital dans la préparation du cholestérol, des hormones stéroïdes et de la vitamine D
• Il peut également servir de lubrifiant pour les films de surfactants d’acides gras adsorbés sur des surfaces d’oxyde de fer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-02-4
Formule moléculaire C30H50
Poids moléculaire (g/mol) 410.73
Numéro MDL MFCD00008912
Clé InChI YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Synonyme squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
CID PubChem 638072
ChEBI CHEBI:15440
Nom IUPAC (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexaméthyltétracosa-2,6,10,14,18,22-hexaène
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Squalene
Acidité 1mg KOH/g max.
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.855g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire {(CH3)2C{=CHCH2CH2C(CH3)}2=CHCH2-}2
Indice de réfraction 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589nm)
Quantité 100 mL
Indice de saponification 1mg KOH/g max.
Poids de la formule 410.71
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Huile