Learn More
Squalène, Mikromol™
Description
Squalène
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Squalene |
| CAS | 111-02-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Squalene |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C30 H50 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Squalene |
| Formule InChI | InChI=1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+ |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C)\C)\C)C |
| Nom IUPAC | (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-héméthyltétracosa-2,6,10,14,18,22-Hexène |
| Afficher plus |