Learn More
BRAND™ Lamelle carrée
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
:
Dimensions (L x l) : 20 x 20 mm
Description
- Verre borosilicaté transparent
- Classe hydrolytique 1
- Résistance aux produits chimiques
- Production automatique complète pour une qualité prête à l’emploi
- Exempte de poussière et de graisse
- Sans distorsion
- Planéité de ± 3 μm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lames porte-objet |
| Forme | Carré |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
| Dimensions (L x l) | 20 x 20 mm |
| Description | Incolore |