Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée carrées
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
85 mL
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures : –10 à 70°C
- Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement.
- Bords arrondis pour un transfert aisé
- Conformes FDA / qualité alimentaire.
- Jetable
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 2.9 oz. |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 85 mL |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Jetable |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Carré |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Nacelle de pesée |
| Afficher plus |