Learn More
Corning™ Lamelles carrées et rectangulaires
GREENER_CHOICE
Code produit. 13256778 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
1 (0,13 à 0,16 mm)
2 (0,19 à 0,23 mm)
de 0,17 à 0,25 mm
Longueur (métrique):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Largeur (métrique):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
Code produit. 13256778
Marque: Corning™ 285518
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solution offrant qualité, fiabilité et performances pour vos besoins en microscopie de laboratoire
Produit offrant qualité, fiabilité et performances pour vos besoins en microscopie de laboratoire
  • En verre sodocalcique et en verre borosilicaté avec une grande clarté
  • Formes carrées et rectangulaires disponibles, dans trois tailles et épaisseurs standard
Beställningsinfo
Emballage dans des boîtes en plastique pour plus de protection pendant le stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type de produit Lames porte-objet
Forme Carré
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 18 mm
Largeur (métrique) 18 mm
Épaisseur (métrique) de 0,17 à 0,25 mm
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Microscopes
Quantité 100/paquet
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.