Learn More
Bochem™ Panier grillagé carré
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
Maille 8 x 8 x 1 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Carré
- Traitement spécial de qualité supérieure
- 18/10 E-Poli
Spécification
Spécification
| Matériau | 18/10 E-Poli |
| Forme | Carré |
| Dimensions | 100 x 100 x 100 mm (L x l x H) |
| Dimensions (L x l x H) | Maille 8 x 8 x 1 mm |