Learn More
Ester de dibutyle de l’acide squarique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10368653 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10368653 25 g Flacon en verre 25g
10021320 1 g Flacon en verre 1g
10125643 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10368653 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 133170250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2892-62-8 | C12H18O4 | 226.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2892-62-8
Formule moléculaire C12H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 226.27
Numéro MDL MFCD00037150
Clé InChI XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyl squarate, 3,4-dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squaric acid dibutyl ester, sadbe, squaric acid dibutylester, 3,4-di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, unii-4rto57vg65, 1,2-dibutyl squarate, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dibutoxy, acmc-209h5p
CID PubChem 65108
ChEBI CHEBI:53612
Nom IUPAC 3,4-dibutoxycyclobut-3-ène-1,2-dione
SMILES CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Squaric acid dibutyl ester
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 121.0°C to 122.0°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4930 to 1.4950
Quantité 25 g
Merck Index 15, 8897
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 226.27
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Squaric acid dibutyl ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.