Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme basse
Code produit. 15449083 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
150 ml
250 mL
400 mL
600 ml
800 mL
1000 ml
2000 ml
3000 mL
5000 ml
10 L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15449083
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté. Les béchers de forme basse Fisherbrand™ sont gradués et existent dans une grande variété de capacités.
En verre borosilicaté. Les béchers de forme basse Fisherbrand™ sont gradués et existent dans une grande variété de capacités.
Béchers en verre borosilicaté Fisherbrand™. Forme basse avec bec et graduations. ISO 3819, DIN 12331.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe 105 mm
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté (type 1)
Finition Mat
Hauteur (métrique) 145 mm
Comprend Bec verseur
Quantité Boîte de 10
Type Bécher
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 3819, DIN 12331
Scale Échelle graduée blanche
Modèle Forme basse