Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme basse
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
150 ml
250 mL
400 mL
600 ml
800 mL
1000 ml
2000 ml
3000 mL
5000 ml
10 L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) externe | 60 mm |
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
| Finition | Mat |
| Hauteur (métrique) | 80 mm |
| Comprend | Bec verseur |
| Quantité | Boîte de 10 |
| Type | Bécher |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |