missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ SR 9009

Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
SR 9009 is a Rev-Erbα/β agonist (EC50 = 710 nM; Kd = 800 nM). Alters circadian locomotor activity and core clock hypothalamic gene expression in mice. Induces weight loss in diet-induced obese mice. Brain penetrant.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-[[[(4-chlorophenyl)methyl][(5-nitro-2-thienyl)methyl]amino]methyl]-1-pyrrolidinecarboxylate |
| CAS | 1379686-30-2 |
| Quantité | 50 mg |
| Cible | Nuclear Receptor Agonists |
| Formule moléculaire | C20H24ClN3O4S |
| Poids de la formule | 437.94 |
| Pureté | >98% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu