Learn More
Tocris Bioscience™ SR 9009
GREENER_CHOICE
Code produit. 18756156
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18756156
Marque: Tocris Bioscience™ 5855/10
Rev-Erbα/β agonist
SR 9009 is a Rev-Erbα/β agonist (EC50 = 710 nM; Kd = 800 nM). Alters circadian locomotor activity and core clock hypothalamic gene expression in mice. Induces weight loss in diet-induced obese mice. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-[[[(4-chlorophenyl)methyl][(5-nitro-2-thienyl)methyl]amino]methyl]-1-pyrrolidinecarboxylate
CAS 1379686-30-2
Quantité 10 mg
Cible Nuclear Receptor Agonists
Formule moléculaire C20H24ClN3O4S
Poids de la formule 437.94
Pureté >98%