Learn More
SR9011, MedChemExpress
Code produit. 16489767
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16489767
Marque: Medchem Express HY16988
MedChemExpress SR9011 is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.
SR9011 is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau SR9011
Forme physique Solid
CAS 1379686-29-9
Couleur Jaune clair
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H31ClN4O3S
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 43 mg/mL (89.76 mM)
SMILES O=C(N1CC(CN(CC2=CC=C(Cl)C=C2)CC3=CC=C([N+]([O-])=O)S3)CC1)NCCCCC
Poids moléculaire (g/mol) 479.04
Poids de la formule 479.04
Pourcentage de pureté 98.97%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.