Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain ST2 (IL-33R)
Beschreibung
Le kit ELISA humain ST2 (IL-33R) est un test immuno-enzymatique pour la détection quantitative de ST2 humain (IL-33R).
L’IL-33R, également connu sous le nom de ST2, est un récepteur de l’IL-33. Elle fait partie de la famille des récepteurs IL-1 de récepteurs innés. Son domaine extracellulaire se compose de 3 domaines similaires à Ig qui interagissent directement avec son co-récepteur IL-1RAcP, et l’alarmine ligand, IL 33. La ligature IL-33 génère l’association du complexe IL-33R avec ses protéines d’adaptateur MyD88, IRAK1, IRAK4 et TRAF6, et l’activation des voies NF-kB et MAPK. Ceci, à son tour, initie la libération de chimiokines et de cytokines, par exemple IL-5, IL-6, IL-8 et IL-13. Voici deux isoformes les plus courantes d’IL-33R résultant d’un épissage alternatif : ST2L, forme liée à la membrane et ST2S, forme soluble. La forme liée à la membrane peut être libérée de la surface cellulaire par clivage protéolytique. Les formes solubles ont été suggérées pour agir comme des leurres amortissant la signalisation IL-33. L’IL-33R est principalement exprimé par les mastocytes, les basophiles et les éosinophiles. Chez la souris, l’expression d’IL-33R a été affichée sur les cellules ILC2 et Th2. La signalisation de l’IL-33R a été impliquée dans le nombre de maladies immunitaires, y compris les allergies, l’arthrite, l’athérosclérose et la septicémie.
Spezifikation
Spezifikation
| Numéro d’adhésion | DER4 ; FIT1 ; Fit-1 ; protéine du gène réactif au Fos 1 ; stimulation de croissance exprimée ; homologue de stimulation de croissance de souris exprimée ; IL-1 R4 ; Il1rl1 ; IL-1 RL1 ; IL33R ; Il 33 R ; interleukine 1 analogue au récepteur 1 ; interleukine 1 analogue au récepteur 1 ; protéine liée au récepteur 1 de l’interleukine ; interleukine 1 analogue au récepteur 1 ; interleukine-1 analogue au récepteur 1 ; chaîne alpha du récepteur de l’interleukine 33 ; Ly84 ; antigène de lymphocyte 84 ; protéine ST2 ; protéine T1 ; SIL 33 R ; récepteur IL 33 soluble ; IL 33 R soluble ; ST2 ; ST2L ; ST2-rs1 ; ST2V ; Ste2 ; T1 ; T1/ST2 |
| Plage de dosage | 4,7 à 300 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 4,6 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Cell Lysates, Plasma, Serum |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q01638 |
| Symbole de gène(s) | IL1RL1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | 3,5% |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.