Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ DC Stabilizing Solution
Code produit. p-8007140
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Conditionnement:
100mL
Code produit. 10798842
Marque: Karl Hecht™ 43170001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prevents algae/bacterial growth and stops odor formation in water baths. Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ DC Stabilizing Solution is suitable for all kinds of thermostats and circulation pumps made of metal, glass or any plastics.
  • Solvent-free
  • Only minor pH-change to the water
  • Prevents foam formation, even with strong circulation
  • No obstructions in tubings and temperature control systems
  • Can also be used for closed temperature control systems
  • Free of aggressive phosphates and oxidizing or reducing substances
  • Available in blue and clear variants 
Spécification
Couleur Bleu
Type Solution stabilisante
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • ThermoClean DC
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.