Learn More
LNI™ Stabilo L 132 Bench
Code produit. 17821037 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Click to view available options
:
Stabilo L 132 Bench; Dimensions (D x W x H): 810 x 1320 x 840 mm
Code produit. 17821037
Marque: LNI™ 2000.03.033
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Basic instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.
  • Basic laboratory bench made with chemical resistant top
  • Castors for easy moving of the system
  • Leveling feet for rock solid stability of the bench
  • Easy to configure with a modular design to meet user needs
  • Designed for LC, GC or ICP MS systems without rouging pumps or noisy equipment
  • Help create a cleaner and more practical lab workspace
  • Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 900 x 745 to 775 mm
Spécification
Type de produit Bench
Couleur Gris clair
Réglable Yes
Autoclavable Non autoclavable
Dimensions (P x L x H) 810 x 1320 x 840 mm
À utiliser avec (équipement) Analytical Instruments
Matériau de la monture Acier inoxydable
Comprend Chemical Resistant Table Top
Nbre de portes None
Nbre de tiroirs None
Nbre d’étagères None
Type de bouchon EU-style, UK-style
Garantie 24 Months
Avec roulettes Yes
Repose-pieds No
Avec inclinaison No
Matériau Acier inoxydable