Learn More
Hach Lange™ Étalon de turbidité formazine stabilisé 10,0 NTU Stablcal™
Code produit. 10283724
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10283724
Marque: Hach Lange™ 2659942
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalon de turbidité formazine stabilisée StablCal Hach Lange 10.0 NTU
Hach Lange Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard 10.0 NTU
Spécification
Type Étalon de turbidité de formazine stabilisée Stablcal
Turbidité 10,0 NTU
Volume (métrique) 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • StablCal solution 10 NTU 100ml bottle
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methenamine, sodiumsulphate