Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate stachyose, 97+%
Code produit. p-6827168 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
500mg
5g
Code produit. 10711311
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 54261-98-2 | C24H42O21 | 666.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54261-98-2
Formule moléculaire C24H42O21
Poids moléculaire (g/mol) 666.58
Numéro MDL MFCD00149457
Clé InChI UQZIYBXSHAGNOE-CYDMKDQUNA-N
CID PubChem 131801001
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO[C@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Stachyose hydrate
Couleur Brun à incolore
Note relative au nom 98.5%
Forme physique Liquide
Point de fusion 95.0°C to 105.0°C
Quantité 500 mg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (ELSD) (HPLC)
Rotation spécifique +129
Informations sur la solubilité 5% in water, Clear to slightly hazy, Colorless
Nom IUPAC 2-[[6-[[6-[3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]méthoxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]méthoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol;trihydrate
Poids de la formule 666.58
Pourcentage de pureté ≥97%