Learn More
Buerkle™ Bécher gradué industriel empilable
Code produit. p-7145793 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
2000 mL
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Veuillez vous renseigner sur les prix spéciaux pour les grandes quantités !
Code produit. 15848621
Marque: Buerkle™ 72100500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Veuillez vous renseigner sur les prix spéciaux pour les grandes quantités !
Bécher gradué en polypropylène léger et pratique adapté pour les applications industrielles. Comprend deux échelles de mesure, en relief transparent et avec marquage bleu. Avec poignée ergonomique, disponible en conception fermée pour une stabilité spéciale ou avec poignée ouverte pour l’empilage.
  • Adapté pour des applications industrielles.
  • Comprend deux échelles de mesure en relief :
    • Transparent et avec caractères bleus.
  • Poignée ergonomique, disponible en conception fermée pour une stabilité spéciale ou avec poignée ouverte pour un empilage pour économiser de l’espace.
  • Structure en polypropylène et très résistante aux acides, bases et produits chimiques.
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Aliments
Matériau PP
Poids (métrique) 0,06 kg
Graduations 10 ml
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 135 mm
Diamètre (métrique) 90 mm