Learn More
BD Compte-gouttes de colorant
Code produit. 11749032
Click to view available options
Type de coloration:
Bleu coton au lactophénol
Bleu de méthylène
Iode Dobell and O’Connor
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11749032
Marque: BD 261189
Identifiez les microorganismes sans mélanger ni mesurer de colorants
Pour effectuer des tests, presser le compte-gouttes pour écraser l’ampoule. Inverser le compte-gouttes pour une distribution goutte à goutte pratique.
  • Le compte-gouttes contient un approvisionnement d’un jour de réactif ou de solution colorante. Il est hermétiquement scellé à l’intérieur d’une ampoule.
  • Des contrôles de la qualité stricts garantissent l’uniformité et la précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Compte-gouttes d’iode Dobell and O’Conner
Quantité 50/boîte
Certifications/Conformité CE
Format Compte-gouttes
À utiliser avec (application) Utilisé pour la coloration des kystes et des œufs de parasites dans les matières fécales humaines
Conditions de stockage 15deg; à 30deg;C
Type de coloration Iode Dobell and O’Connor
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dropper Dobell And OConnors Iodine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium iodide