Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat StainerBondz™ pour lamelles de microscope
Code produit. 17821789
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,25 x 1,05 in
0,375 x 1 in
22,86 mm (l) x 19,05 mm (H)
22,86 mm (l) x 22,86 mm (H)
Conditionnement:
280 pièces
320 pièces
360 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions (LxW) unitSize
17821789 0,25 x 1,05 in 360 pièces
17871719 0,375 x 1 in 320 pièces
17811799 22,86 mm (l) x 19,05 mm (H) 320 pièces
17851759 22,86 mm (l) x 22,86 mm (H) 280 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 17821789 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 175660
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Créez facilement des étiquettes pour lamelles de microscope résistantes aux produits chimiques grâce au consommable en polyester StainerBondz™ (B-481). Imprimez presque partout avec une étiqueteuse Brady portable.
  • Spécialisées : disponibles dans des formes pré-dimensionnées pour les cassettes d'inclusion et les lamelles couramment utilisées où une résistance supérieure aux produits chimiques est nécessaire
  • Durables : résistantes aux rigueurs du déparaffinage type, notamment à l'éthanol et au xylène, ainsi que les processus de coloration des lamelles à l'hématoxyline et à l'éosine
  • Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique permanent qui assure une fixation parfaite aux surfaces lisses dans des conditions extrêmes
  • Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité 2011/65/EU, 2015/863
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur White
Finition Satin
Format Die-cut
Matériau Polyester
Printable Sides Top
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Laboratory labelling
À utiliser avec (équipement) BMP51;BMP53;M511
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Modèle M5-127-481
Nb par paquet 360 Label(s) / Box
Quantité 360
Forme Rectangle
Dimensions 26.67 mm (W) x 6.35 mm (H)
Plage de températures (impériale) -112°F à +266°F
Plage de températures (métrique) -80°C to 130°C
Épaisseur (impériale) 0,0033 in
Épaisseur (métrique) 0.0914 mm
Dimensions (LxW) 0,25 x 1,05 in
Longueur (impériale) 0.25 in.
Largeur (impériale) 1.05 in
Largeur (métrique) 26.67 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 26.67 mm
Hauteur (impériale) 0.25 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in
Hauteur (métrique) 6.35 mm
Alternate Part Number M5-127-481