Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat StainerBondz pour lamelles de microscope pour étiqueteuses M610, M611 et BMP61
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,9 in
0,75 x 0,9 po
0,9 x 0,9 po
Hauteur (métrique):
9,53 mm
19,05 mm
22,86 mm
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Description
- Bonnes performances dans le processus communément utilisé de coloration des lamelles à l'hématoxyline et à l'éosine (H&E)
- Excellente résistance à un large éventail de produits chimiques, à l'huile et à l'eau
- Température d'utilisation de -80 à 130°C (-112 à 266°F)
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ASTM D 1000, ASTM D 2979 |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Revêtement | None |
| Couleur | White |
| Finition | Matte |
| Format | Die-cut |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |