Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire en polyester ultra résistant aux produits chimiques Stainerbondz
Code produit. 13573330
Click to view available options
Quantité:
2500/Bte
2500 rouleau(s)
Hauteur (impériale):
0,75 in
0,9 in
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 13573330
Marque: Brady™ 143055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Les étiquettes de laboratoire en polyester ultra résistant aux produits chimiques Stainerbondz (B-481) sont conçues pour être utilisées dans le processus de coloration des lames et dans d’autres ID de laboratoire qui nécessitent une résistance chimique supérieure.
  • Le polyester blanc mat StainerBondz™ B-481 possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique avec les imprimantes Brady™ de la série B30
  • Le B-481 est particulièrement adapté au processus courant de coloration des lames H et E (hématoxiline et éosine)
  • Excellente résistance à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et d’eau
  • Température de service de -112 à 266°F (-80 à 130°C)
Especificaciones
Certifications/Conformité RoHS
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Die-cut
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Étiquette pour laboratoire
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Génération, inspection et stockage des échantillons
À utiliser avec (équipement) Étiqueteuse BBP™ 33
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Nb par paquet 2000 Labels/Box
Quantité 2500/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) –112 à 266°F
Plage de températures (métrique) –80 à 130°C
Résistance à la traction 40 lb/po
Épaisseur (impériale) 0,0033 in
Épaisseur (métrique) 0.0914 mm
Dimensions (LxW) 0,75 x 0,9 in
Longueur (impériale) 0.75 in.
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22,86 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19,05 mm
Alternate Part Number B33-194-481
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado