Learn More
Grant Instruments™ Pince en acier inoxydable pour flacons
Click to view available options
Capacité:
Fiole de 100 ml
Flacon de 1 000 ml
Flacon de 250 ml
Flacon de 500 ml
Flacon de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pince, acier inoxydable, flacon, UP-168, plateforme, ES-20/80, Grant Instruments
Spécification
Spécification
| Capacité | Flacon de 1 000 ml |
| Type de produit | Pince |
| Diamètre (métrique) | 65 mm |
| Description | Pince à ajustement serré de 1 000 ml - 65 mm de diamètre pour UP-168 |
| À utiliser avec (équipement) | UP-168 |