Learn More
Sampling Systems™ Entonnoir à poudre en acier inox
Code produit. 15859711 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
100mm
200mm
300mm
Hauteur (métrique):
107 mm
230 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15859711
Marque: Sampling Systems™ A716100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’entonnoir à poudre en acier inox Sampling Systems™ est fabriqué en acier inox de haute qualité et convient aux applications hygiéniques et pharmaceutiques.
  • Acier inox 316L de haute qualité
  • Finition satinée
  • Gamme de tailles disponibles
  • Raccord tri-ferrule à la base du bec verseur (BS4825-3)
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 100mm
Diamètre (métrique) de la tige 38mm
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 107 mm
Comprend Férule de 1,5 po sur bec verseur
Type de produit Entonnoir