Learn More
Dueperthal™ Entonnoir de sécurité pour filetage buttress 56 x 4 en acier inox
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Description
Entonnoir acier inox avec dispositif anti-débordement, couvercle et tamis pare-flamme
Spécification
Spécification
| Type de produit | Entonnoir de sécurité |
| Matériau | Acier inoxydable |