Learn More
RETSCH Couvercle d’aération en acier inox
Code produit. 10732003 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Comfort Grinding Jar 250 mL
Pour cuve de broyage Emax de 125 ml
Pour cuve de broyage Emax de 50 ml
Pour un confort de cuve de broyage de 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10732003
Marque: RETSCH 22.107.0007
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type de produit Aeration Lid
Type de bouchon Aeration Lid
À utiliser avec (équipement) Pour un confort de cuve de broyage de 500 ml
Matériau Acier inoxydable