Learn More
RETSCH Couvercle d’aération en acier inox
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Comfort Grinding Jar 250 mL
Pour cuve de broyage Emax de 125 ml
Pour cuve de broyage Emax de 50 ml
Pour un confort de cuve de broyage de 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Aeration Lid |
| Type de bouchon | Aeration Lid |
| À utiliser avec (équipement) | Pour un confort de cuve de broyage de 500 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |