Learn More
Scotsman™ Machine à glace en paillettes en acier inoxydable AF103 AS
Code produit 11764798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 kg
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
11764798 30 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11764798 Supplier Scotsman™ Supplier No. AF107AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12674.64€
    5078.64€ / 1 pièces
    Économisez 7596.00€
    59% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Profondeur (impériale) 24,5 in
Capacité (impériale) 66 lb
Capacité (métrique) 30 kg
Profondeur (métrique) 622 mm
À utiliser avec (application) Production de glace en paillettes
Largeur (impériale) 23,31 in
Largeur (métrique) 592 mm
Rendement Produit jusqu’à 108 kg (238 lb) de paillettes de glace par jour