Learn More
Aalborg™ Débitmètre massique numérique en acier inox XFM
Code produit. 13557330
Click to view available options
Type:
Débitmètre massique
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13557330
Marque: Aalborg™ XFM17SVAL6A2/3AB00SS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez un système local à quatre boutons et un écran LCD pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités du débitmètre. Le débitmètre massique numérique en acier inox XFM Aalborg™ prend en charge les réglages automatiques de décalage du zéro des capteurs.
  • Prend en charge jusqu’à 23 unités de mesure techniques (y compris celles définies par l’utilisateur).
  • Stocke les données d’étalonnage de 10 gaz au maximum.
  • Le totalisateur programmable indique la quantité totale de gaz.
  • Limites de l’alarme de haut et bas débit de gaz avec intervalle de temporisation prédéfini.
  • Deux ensembles de relais électromécaniques SPDT programmables par l’utilisateur avec option de verrouillage.
  • Sorties analogiques ajustables par l’utilisateur de 0 à 5 VCC ou de 4 à 20 mA.
  • Facteurs de conversion internes pour 32 gaz au maximum.
  • Interface numérique (RS-232 / RS-485, Profibus-DP disponibles).
  • Capacité multipoint jusqu’à 256 unités (option RS-485).
  • Interface Profibus-DP en option avec fonctionnalité I&M.
  • Réglage automatique de décalage du zéro du capteur (via l’interface numérique ou le bouton-poussoir local).
  • Tests d’auto-diagnostic.
  • Écran LCD local de 2 x 16 caractères avec rétroéclairage réglable (en option).
Spécification
Type Débitmètre massique
Précision ± 1%
Débit d’air 0 à 5 ml/min
Type de gaz Air