Learn More
IKA™ Balles en acier inox
Code produit. 10283515 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Diamètre (métrique) unitSize
10283515 5 mm 1 pièce
1 options
Code produit. 10283515
Marque: IKA™ 0003599300
Edge
5 mm de diamètre. Les balles en acier inox IKA™ sont à utiliser avec les tubes BMT.
À utiliser avec les tubes BMT. 5 mm de diamètre, 250 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Tubes BMT
Quantité 250 g/sachet
Diamètre (métrique) 5 mm