Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé en acier inoxydable adaptateur de tuyau mâle NPT
Click to view available options
Diamètre du filetage:
1/2 in NPT(M)
1/4 in NPT(M)
3/8 in NPT(M)
NPT(M) de 1,5 po.
Taille de la tubulure:
1,5 in
1/16 in.
1/4 po
3/8 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponibles en de nombreux matériaux et configurations différents pour répondre à vos besoins
- S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur totale (impériale) | 1 27/32 pouces |
| Taille de la tubulure | 1/4 po |
| Tuyau cannelé | 1/4 in. |
| Port de sortie | 1/2 in NPT(M) |
| Taille du port | 1/4 po |
| Diamètre du filetage | 1/2 in NPT(M) |
| Largeur (impériale) | 7/8 po |
| Type de produit | Adaptateur de tuyau NPT mâle pour raccord cannelé |