Learn More
JP Selecta™ Paniers en fils métalliques
Code produit. p-8009599
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
270 mm
360 mm
440 mm
Hauteur (métrique) extérieure:
200 mm
220 mm
280 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13403669
Marque: JP Selecta™ 1000495
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabrication en acier inoxydable AISI 304.
  • Avec finition électro-brillante
  • Conçus pour être compatible avec les autoclaves Selecta
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) extérieur 270 mm
Hauteur (métrique) extérieure 200 mm
Type de produit Panier
Caractéristiques 4 Panier de séparation avec compartiments
Matériau Acier inoxydable