Learn More
Grant Instruments™ Couvercle de bain en acier inoxydable
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Réservoir ST12
Réservoir ST38
Réservoir ST5
Conditionnement:
1 pièce
Description
Permet de réduire l’évaporation/la perte de chaleur et d’éviter la contamination des échantillons. Le couvercle de bain en acier inoxydable Grant Instruments™ pour les bains-marie à agitation Grant est disponible en version plate ou à pignon avec charnière amovible.
- En acier inox
- Manche en plastique
- Disponible en version plate (STL 5), ou à pignon avec charnière amovible (STL 12, STL 38)
- Pour une utilisation avec bains-marie à agitation et circulateurs chauffants Grant
- Empêche la chaleur de s’échapper
- Empêche toute contamination d’échantillon
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Réservoir ST12 |
| Matériau | Acier inoxydable |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction