Learn More
Scientific Industries Billes en acier inoxydable
Code produit. p-7219143
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la sonde:
2,4 mm
3,2 mm
5,0 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17291752
Marque: Scientific Industries 83041300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les microbilles en acier inoxydable sont disponibles en plusieurs tailles et sont conçues pour être utilisées avec l’agitation de microbilles Bead Genie
  • Peuvent être nettoyées et réutilisées
Spécification
Type de produit Billes
Diamètre (impériale) de la sonde 0,0945 po
Diamètre (métrique) de la sonde 2,4 mm
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Agitation de microbilles
À utiliser avec (équipement) Bead Genie
Modèle SI-BS02
Quantité d’emballage 100/paquet