Learn More
Bochem™ Béchers en acier inoxydable
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Comprend:
Bord
Bord, bec, poignée
Rebord et bec verseur
Rebord, bec verseur
Rebord, poignée
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En acier inox 18/10.
- Résistant et durable.
- Fond de contact pour plaques chauffantes et agitateurs magnétiques.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Comprend | Rebord, poignée |
| Type | Bécher |