Learn More
Bochem™ Bécher en acier inoxydable
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier inoxydable
- À utiliser avec les plaques chauffantes et les agitateurs magnétiques
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la base | 120mm |
| Capacité (métrique) | 2 000 ml |
| Matériau | Acier inox (18/10) |
| Hauteur (métrique) | 180mm |
| Comprend | Avec rebord et bec verseur |