Learn More
Cole-Parmer™ Bécher en acier inoxydable
Code produit. 11767964 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1200 ml
2000 ml
3100 ml
4500 ml
5800 ml
7 600 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11767964
Marque: Cole-Parmer™ 0720610
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces béchers pour une variété d’applications. Les béchers en acier inox Cole-Parmer™ sont parfaits pour l’agitation générale ou la mesure de solutions. Les béchers sont dotés de couvercles encastrés pour un stockage facile.
Utilisez ces béchers pour une variété d’applications. Les béchers en acier inox Cole-Parmer™ sont parfaits pour l’agitation générale ou la mesure de solutions. Les béchers sont dotés de couvercles encastrés pour un stockage facile.
  • Capacités de mélange durables et économiques
  • En acier inox 304 de calibre moyen
  • Non corrosif
  • Faciles à nettoyer
  • Couvercle vendu séparément
Spécification
Diamètre (métrique) externe 115 mm
Capacité (métrique) 1200 ml
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 145 mm
Température (métrique) de fonctionnement max. 426,7°C
Type Bécher