Learn More
Nickel Electro™ Béchers en acier inox avec couvercle et poignée
Code produit. 12777856 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
12777856 2 000 ml 1 pièce
12767856 1 000 ml 1 pièce
12787856 3 000 ml 1 pièce
12797856 5 000 ml 1 pièce
4 options
Code produit. 12777856
Marque: Nickel Electro™ 11002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Béchers en acier inox Nickel Electro™ avec couvercle et poignée pour compléter leur extérieur transparent et sans fissure.
  • Acier inoxydable
  • Avec couvercle
  • Extérieur transparent et sans zones creuses
  • Non magnétique
  • Base plate pour une plus grande stabilité
  • Toutes les surfaces sont non réactives et offrent une absorption nulle
  • Toutes les surfaces sont hautement polies et facilitent le nettoyage
  • Peuvent être stérilisés par autoclavage
Spécification
Diamètre (métrique) externe 120 mm
Capacité (métrique) 2 000 ml
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 180 mm
Comprend Couvercle, poignée
Type Bécher