Learn More
Nickel Electro™ Béchers en acier inox avec couvercle et poignée
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Béchers en acier inox, avec couvercles et poignées
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 180 mm |
| Capacité (métrique) | 5 000 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 210 mm |
| Comprend | Couvercle, poignée |
| Type | Bécher |