Learn More
Socorex™ Drenchers courbés en acier inox
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longueur (métrique):
25 mm
51 mm
missing translation for 'unitSize'
3 pièces
Description
- Aiguille inox 304
- Aiguille biseautée Luer lock
- Aiguille acier inox 304 embase laiton nickelé chromé, autoclavable. Par lot de 12
- Drencher inox
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Drenchers courbés |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Pour l’alimentation en toute sécurité des animaux par la bouche et le nez |
| Longueur (métrique) | 51 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction