Learn More
Socorex™ Canule de décontamination courbée en acier inox
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la bille:
1,6 mm
3,0 mm
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Aiguille inox 304
- Aiguille biseautée Luer lock
- Aiguille acier inox 304 embase laiton nickelé chromé, autoclavable. Par lot de 12
- Drencher inox
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Canule de décontamination |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Pour l’alimentation en toute sécurité des animaux par la bouche et le nez |
| Longueur (métrique) | 102 mm |
| Diamètre (métrique) de la bille | 1,6 mm |