Learn More
Bochem™ Pinces auto-serrantes, à bout courbé, en acier inoxydable
Code produit. 10162221
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longueur (métrique):
105 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10162221
missing translation for 'mfr': Bochem™ 1730
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
En acier inox. Les forceps autoserrants à pointe courbée en acier inox BOCHEM™ sont utiles pour une grande variété d’utilisations.
  • Forceps autoserrants
  • Pointes tranchantes
Pincette auto-serrante
• Acier inox poli non magnétique
• Pincette auto-serrante
• Pincette spatule acier inox
• Non magnétique
• Bonne préhension des membranes sans risque
• Stérilisation par autoclave ou à la flamme
• Pince
Specifications
Type de pointe Pliée
Nb par paquet 1/boîte
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 105 mm
Type de produit Forceps, autoserrants
Largeur (métrique) de la pointe 6 mm
Largeur (métrique) 6 mm
Type Forceps à tension automatique