Description
En raison des dimensions de ses pâles, la turbine à pâles carrées BR 13 est idéale pour la désolidarisation et l’homogénéisation dans des récipients présentant les caractéristiques suivantes :
- Diamètre de récipient idéal : 140 mm
- Jeu au sol idéal : 7 mm
- Niveau de remplissage idéal : 140 mm
- Volume idéal : 2200 mL
La turbine à pâles carrées BR 13 a une longueur totale de 450 mm et est fabriquée en acier inoxydable. Son arbre d’agitation a un diamètre de 8 mm.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 8 mm |
| Dimensions (L x l) | 70 x 70 mm |
| Hauteur (métrique) de la lame | 70 mm |
| Longueur (métrique) | 450 mm |
| Vitesse | 800 tr/min |
| Type | Turbine à lame |
| Dimensions (L x l x H) | 450 x 70 x 70 mm |
| Plage d’agitation | 800 tr/min |
| Matériau | Acier inox V4A |