Learn More
Sampling Systems™ Bouteille en acier inox
Code produit. p-7138941 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
Diamètre (métrique):
83 mm
102 mm
Hauteur (métrique):
148 mm
178 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15819721
Marque: Sampling Systems™ A8361000
Stockez les liquides et les poudres en toute sécurité grâce à cette gamme de récipients en acier inox de haute qualité. Le flacon en acier inox Sampling Systems™ est idéal pour le stockage et le transport de poudres et de liquides.
  • Récipients polyvalents
  • Structure robuste
  • Intérieur sans fissure
  • Couvercle standard (type tri-virole BS 4825-3)
  • Toutes les soudures sont meulées et polies
  • Complet avec couvercle, joint en silicone (conforme aux normes de la FDA) et bande à pince
  • Corps et couvercle en acier inox 316L
Spécification
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité (métrique) 1 000 ml
Type de bouchon Tri ferrule
Diamètre (métrique) 102 mm
Hauteur (métrique) 178 mm