Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inoxydable
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut affecter la répartition de la température
- 15 mm
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | HPP260eco |
| Diamètre (métrique) | 15 mm |