Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inoxydable pour UF750plus, option chambre renforcée
Code produit. 17559585 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Étuve UF750plus
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17559585
Marque: Memmert™ UF750plusB34055
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Bacs de récupération inférieurs non perforés fabriqués en acier inoxydable.
  • Accessoires
  • Peut affecter la répartition de la température
  • Fabriqué en acier inoxydable
  • Hauteur du bord : 15 mm
Specifications
À utiliser avec (équipement) Étuve UF750plus
Type Bac de récupération inférieur
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) Bord : 15 mm