Learn More
RETSCH Tamis de fond en acier inox pour les broyeurs à fléaux SK 100
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1 mm
0,12mm
1,5mm
200 μm
2 mm
250 μm
500 μm
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 0,12mm |
| Type | Tamis de fond |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeurs à fléaux SK100 |