Learn More
RETSCH Tamis de fond en acier inox pour les broyeurs à fléaux SK 100
Code produit. 10489872 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1 mm
0,12mm
1,5mm
200 μm
2 mm
250 μm
500 μm
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10489872
Marque: RETSCH 02.407.0002
Il en reste null
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 500 μm
Type Tamis de fond
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Broyeurs à fléaux SK100