Learn More
Buerkle™ Seau en acier inox
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliAcier inox (1.4301)/liliFinition polie ultra-brillante/li/ul
Spécification
Spécification
| Type de produit | Godet |
| Capacité (métrique) | 15 L |
| Matériau | Acier inoxydable (1,4301) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 3,96 gal. |
| Couleur | Argent |
| Description | Godet |
| Diamètre (impériale) externe | 12,99 in |
| Diamètre (métrique) externe | 330 mm |
| Matériau de la poignée | Acier inoxydable (1,4301) |
| Afficher plus |