Learn More
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : fil OIML E1
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Poids:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- OIML classe E1 offre une grande précision avec des tolérances strictes et une incertitude garantie à 1/3 de la tolérance
- La surface des poids est conforme ou supérieure à OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie
- Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière, afin de protéger votre investissement
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Aucun certificat |
| Matériau | Acier inoxydable (316) |
| Poids | 1 mg |
| Tolérance | 0,003 mg |
| Comprend | Boîtier de protection |